Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella crimpers och decrimpers för försegling och avförsegling av crimpflaskor
Produktkod. 17334163 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
11 mm crimpflaskor
13 mm crimpflaskor
20 mm crimpflaskor
8 mm crimpflaskor
Typ:
Manuell Crimper
Manuell decrimper
Precision Crimper
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ
17334163 20 mm crimpflaskor Manuell Crimper
17314163 11 mm crimpflaskor Precision Crimper
17324163 13 mm crimpflaskor Precision Crimper
17354163 8 mm crimpflaskor Precision Crimper
17364163 11 mm crimpflaskor Manuell decrimper
17374163 13 mm crimpflaskor Manuell decrimper
17383763 20 mm crimpflaskor Manuell decrimper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17334163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180CR20
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använda Thermo Scientific™ Manuella flaskkrympare och decrimpers för att fästa respektive ta bort crimplock från flaskorna.
Använda Thermo Scientific™ Vial Crimpers och Decrimpers för att manuellt fästa eller ta bort crimplock från flaskorna. Dessa manuella crimpers och decappers finns i storlekarna 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm och låter dig enkelt försegla eller ta bort crimplock på ett tillförlitligt sätt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell Crimper
För användning med (utrustning) 20 mm crimpflaskor
Material Rostfritt stål/aluminium
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)
ACT-etikett Ja