Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella crimpers och decrimpers för försegling och avförsegling av crimpflaskor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Använda Thermo Scientific™ Vial Crimpers och Decrimpers för att manuellt fästa eller ta bort crimplock från flaskorna. Dessa manuella crimpers och decappers finns i storlekarna 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm och låter dig enkelt försegla eller ta bort crimplock på ett tillförlitligt sätt.
Spécification
Spécification
| Typ | Manuell decrimper |
| För användning med (utrustning) | 11 mm crimpflaskor |
| Material | Rostfritt stål/aluminium |
| Produktlinje | SureSTART Nivå 2 |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.