Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella crimpers och decrimpers för försegling och avförsegling av crimpflaskor
Produktkod. p-7237210 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
11 mm crimpflaskor
13 mm crimpflaskor
20 mm crimpflaskor
8 mm crimpflaskor
Typ:
Manuell Crimper
Manuell decrimper
Precision Crimper
Produktkod. 17314163
Brand: Thermo Scientific™ 60180CR11
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ Manuella flaskkrympare och decrimpers för att fästa respektive ta bort crimplock från flaskorna.
Använda Thermo Scientific™ Vial Crimpers och Decrimpers för att manuellt fästa eller ta bort crimplock från flaskorna. Dessa manuella crimpers och decappers finns i storlekarna 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm och låter dig enkelt försegla eller ta bort crimplock på ett tillförlitligt sätt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Precision Crimper
För användning med (utrustning) 11 mm crimpflaskor
Material Rostfritt stål/aluminium
Produktlinje SureSTART Nivå 2