Läs mer
Sartorius Manuell Cubis™ MCM Mass Comparator med klimatmodul
Produktkod. 16470114 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Massjämförare
Produktkod. Typ
16470114 Massjämförare
1 options
Produktkod. 16470114 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCM605
Beräknad leverans: 20-11-2026
Manuell Cubis™ MCM Mass Comparator med klimatmodul kombinerar metrologisk expertis och integrerade OIML R 111-1 arbetsflöden. Ett urval av 14 modeller finns tillgängliga med maximal kapacitet på 6 g till 64 kg och läsbarhet på 0,1μ g till 10 mg.
  • Komplett massstandardlaboratorium i en enda enhet
  • Integrerade klimatsensorer för registrering av all data som är relevant för att bestämma mätosäkerhet
  • Integrerad arbetsflödeskontroll för effektiv och felfri massjämförelse
  • Snabba mätcykler enligt ABA, ABBA, AB1...BnA
  • Cubis™ MSA färgpekskärm för snabb och enkel konfiguration av parametrar och arbetsflöden
  • Sensorutrustad klimatmodul integrerad i dragskölden för registrering av temperatur, luftfuktighet och lufttryck
  • Integrerade kalibreringsarbetsflöden för ABA, ABBA, AB1..BnA cykler för att säkerställa effektiv, felfri massjämförelse
  • Helt integrerad funktion för att bestämma mätosäkerheten i enlighet med OIML och ASTM rekommendationer
  • Filter för optimal anpassning av masskomparatorn till omgivningsförhållanden
  • Monolitisk vägningsteknik
  • För visning och utvärdering, komplett elektronik och strömförsörjning separerad från vägningssystemet för att förhindra att värme påverkar resultaten
  • Alla MCM-massjämförare med excentrisk (off-center) belastningskompensation för enkel lastning av vikter utan automatisk centrering
  • Ytterligare applikationer för densitetsbestämning, statistik och individuella identifierare är integrerade som standardprogram
  • Inbyggd SD-kortplats för lagring och överföring av alla data och inställningar
  • Grafisk nivåindikator för interaktiv användarvägledning under utjämning
  • Enkel loggning av referensviktsdata
  • Kontinuerlig visning av vägningsintervall: valfri vikt mellan 0 g och maximal kapacitet kan visas
  • USB, RS-232C och Ethernet-gränssnittsportar för att integrera masskomparatorn i nätverk eller för att den ska kunna kommunicera med extern programvara via tredjepartsprotokoll, standardiserade kommunikationsprotokoll eller webbtjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Massjämförare