Läs mer
Fisherbrand™ Manuell decapper, stål, ej autoklaverbar
Produktkod. 11787597 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11787597 13 mm -
11758276 8 mm Varje
11768276 11 mm Varje
11500535 20 mm Varje
11849440 28 mm Varje
10621210 32 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11787597
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Manuella avkrympningsverktyg möjliggör enkel borttagning av aluminiumtätningar utan att gå sönder.
  • Decapper
  • Manuell
  • Stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Drift Manuell
Typ Manuell
För användning med (utrustning) Aluminiumkåpa
Storlek 13 mm