Läs mer
Macherey-Nagel™ Manuell ergonomisk decapper
Produktkod. p-8012159 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
För användning med (utrustning):
För 11 mm aluminium Crimp Caps
För 20 mm aluminium Crimp Caps
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12898585
Brand: Macherey-Nagel™ 735311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Antal per förpackning 1 vardera
Typ Manuell ergonomisk decapper
För användning med (utrustning) För 11 mm aluminium Crimp Caps