Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor
Produktkod. 10531305 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μl
Nålmätare:
23 G
23s G
25 g
26 G
Produkttyp:
GC Autosampler spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
GC Autosampler-spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 70 mm
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Produkttyp Kvantitet Unit Size
10531305 10 μl 23 G GC Autosampler spruta, fast nål 6/förp. Paket med 6
10361195 1μ L 23 G GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm Ea. Varje
10752327 1μ L 23 G GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 70 mm Ea. Varje
13476806 5μ L 23s G GC Autosampler spruta, fast nål Ea. Varje
10219744 5μ L 26 G GC Autosampler spruta, fast nål Ea. Varje
10334133 10 μl 23 G GC Autosampler spruta, fast nål Ea. Varje
10771937 10 μl 26 G GC Autosampler-spruta, avtagbar nål Ea. Varje
10219274 25μ L 25 g GC Autosampler spruta, fast nål Ea. Varje
10311005 25μ L 25 g GC Autosampler-spruta, avtagbar nål Ea. Varje
10713287 50 μl 25 g GC Autosampler-spruta, avtagbar nål Ea. Varje
10321005 100 μl 25 g GC Autosampler spruta, fast nål Ea. Varje
10670436 250 μl 25 g GC Autosampler-spruta, fast nål Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10531305 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365D1096
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 16-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer. Lättlästa markeringar säkerställer reproducerbarhet.
  • Sprutor finns i en mängd olika volymer
  • PTFE Luer-Lok™ sprutor
  • PTFE Luer Slip-sprutor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 10 uL; 50 mm L; Fast; 6/Pk
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 6/förp.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) GC Autosampler
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.