Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor
Produktkod. p-4525911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μL
Nålmätare:
23 G
23s G
25 G
26 G
Produkttyp:
GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
GC Autosampler spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 70 mm
Kvantitet:
6/Pk.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10361195
Brand: Thermo Scientific™ 365B0511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer. Lättlästa markeringar säkerställer reproducerbarhet.
  • Sprutor finns i en mängd olika volymer
  • PTFE Luer-Lok™ sprutor
  • PTFE Luer Slip-sprutor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1,0 uL; 50 mm L; Kolv-i-nål
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) GC Autosampler
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.