Läs mer
Cole-Parmer™ Manuell laboratorieetikettmaskin
Produktkod. 17387629 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17387629 Blått
1 options
Produktkod. 17387629 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6554342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    278.30 SEK / Paket med 1
    Save 40.70 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Den billiga manuella laboratorieetikettmaskinen låter dig ha en etikettmaskin vid varje arbetsstation.
  • Använd denna ekonomiska enhet för att göra det enkelt att identifiera etiketter för kemikalier, flaskor, hyllor och utrustning.
  • Självhäftande färgad tejp fäster stadigt på alla ytor inklusive glas, plast, metall, gummi och trä.
  • De stora, upphöjda vita bokstäverna är lätta att läsa på 2,4 meters avstånd.
  • Driften är enkel— slå in en bokstav, klämma ihop handtaget och när du är klar dra ned spaken på framsidan av enheten för att klippa av tejpen.
  • De Easy-Peel™ perforering gör att etikettunderlaget kan tas bort snabbt och effektivt.
  • Tejp finns i flera färger, så att du kan färgkoda etiketter för specifika krav.
Specifikationer
Färg Blått
Längd (engelska) 9.8 ft.
Bredd (engelska) 3/8 tum
Längd (metrisk) 3 m
Bredd (metrisk) 9.5 mm
Mått (L x B) 9,8 fot x 3/8 tum. (3 mx 9,5 mm)
Typ av lim Självhäftande
Sterilitet Icke-steril
Formatera Rulla
Inkluderar Två rullar med blå och röd etiketttejp, 9,8 fot x 3/8 tum. (3 mx 9,5 mm)