Läs mer
Sartorius Manuell massjämförare
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Läsbarhet:
Beskrivning
- Cubis™ II MCA färgpekskärm för snabb och enkel konfiguration av parametrar och arbetsflöden.
- Integrerade kalibreringsarbetsflöden för ABA, ABBA, AB , BnA-cykler för att säkerställa effektiv, felfri massjämförelse.
- Helt integrerad funktion för att bestämma mätosäkerheten i enlighet med OIML och ASTM rekommendationer.
- Filter för optimal anpassning av masskomparatorn till omgivningsförhållanden.
- Ytterligare applikationer för densitetsbestämning, statistik och individuella identifierare är integrerade som standardprogram.
- Automatisk motoriserad nivellering.
- Enkel loggning av referensviktsdata.
- Kontinuerlig visning av vägningsintervall: valfri vikt mellan 0 g och maximal kapacitet kan visas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 111 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.001 mg |
| Typ | Komparator |