Läs mer
Sartorius Manuell massjämförare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30216651 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.01 mg
0.1 mg
Produktkod. 30216651
Brand: Sartorius MCA1005MC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De nya manuella massjämförarna har utformats för att förbättra användbarheten hos våra beprövade massjämförare samtidigt som de ökar prestanda och noggrannhet. Resultatet är instrument som kombinerar banbrytande metrologiska specifikationer med toppmodern mjukvara.
  • Cubis™ II MCA färgpekskärm för snabb och enkel konfiguration av parametrar och arbetsflöden.
  • Integrerade kalibreringsarbetsflöden för ABA, ABBA, AB , BnA-cykler för att säkerställa effektiv, felfri massjämförelse.
  • Helt integrerad funktion för att bestämma mätosäkerheten i enlighet med OIML och ASTM rekommendationer.
  • Filter för optimal anpassning av masskomparatorn till omgivningsförhållanden.
  • Ytterligare applikationer för densitetsbestämning, statistik och individuella identifierare är integrerade som standardprogram.
  • Automatisk motoriserad nivellering.
  • Enkel loggning av referensviktsdata.
  • Kontinuerlig visning av vägningsintervall: valfri vikt mellan 0 g och maximal kapacitet kan visas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1110 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Typ Komparator