Läs mer
Sartorius Manuell massjämförare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30216653 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.01 mg
0.1 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet
30216653 211 g 0.001 mg
30216648 1110 g 0.1 mg
30216651 1110 g 0.01 mg
30216647 111 g 0.001 mg
30216649 32 g 0.001 mg
30216652 610 g 0.01 mg
30216650 61 g 0.001 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30216653 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA206MC
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De nya manuella massjämförarna har utformats för att förbättra användbarheten hos våra beprövade massjämförare samtidigt som de ökar prestanda och noggrannhet. Resultatet är instrument som kombinerar banbrytande metrologiska specifikationer med toppmodern mjukvara.
  • Cubis™ II MCA färgpekskärm för snabb och enkel konfiguration av parametrar och arbetsflöden.
  • Integrerade kalibreringsarbetsflöden för ABA, ABBA, AB , BnA-cykler för att säkerställa effektiv, felfri massjämförelse.
  • Helt integrerad funktion för att bestämma mätosäkerheten i enlighet med OIML och ASTM rekommendationer.
  • Filter för optimal anpassning av masskomparatorn till omgivningsförhållanden.
  • Ytterligare applikationer för densitetsbestämning, statistik och individuella identifierare är integrerade som standardprogram.
  • Automatisk motoriserad nivellering.
  • Enkel loggning av referensviktsdata.
  • Kontinuerlig visning av vägningsintervall: valfri vikt mellan 0 g och maximal kapacitet kan visas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 211 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Typ Komparator