Läs mer
Slice™ Manuell metallhandtag Utility Knife
Produktkod. 16463609
Change view
Färg:
Grå/Orange
Produktkod. Färg
16463609 Grå/Orange
1 options
Produktkod. 16463609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10490
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Manuell metallhandtag Utility Knife har ett manuellt indragningsreglage med 3 fasta skärlägen.
  • Manuellt indragningsreglage erbjuder tre fasta skärlägen för olika uppgifter, samt ett helt infällt läge för säker förvaring.
  • Bladgaraget ombord är utformat för att hålla ett extra blad.
  • Finger-friendly™ kant minskar rivsår.
  • Utmärkt slitstyrka
  • Bladen är kemiskt inerta, vilket innebär att de aldrig rostar.
  • Installerad bladtyp: Rundad spets
  • Slitstarkt metallhandtag med kraftig texturfinish
  • Manuell indragning med 3 skärlägen
  • Ambidextrous design
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Färre bladbyten betyder färre skador
  • Kompatibla blad: 10523, 10524, 10525
  • Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Produkttyp Utility Kniv
För användning med (utrustning) 10524, 10523, 10525 blad
Längd (engelska) 6,69 tum.
Längd (metrisk) 170 mm
Material Kolstål, aluminiumstållegering, zinkstållegering, GFN, TPR , Rostfritt stål, Zirkoniumoxid
Färg Grå/Orange
Beskrivning Manuell indragning
För användning med (applikation) Industriell skärning
Inkluderar 1 rundad spets 10524 keramiskt blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 3,54 oz.
Vikt (metrisk) 100.3 g
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm