Läs mer
Slice™ Manuell miniskärare
Produktkod. 16423619
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16423619 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16423619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 SEK
    165.11 SEK / Paket med 1
    Save 16.89 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Manuell Mini Cutter erbjuder ett manuellt indragningsalternativ med ett blad som låser på plats.
  • Manuell indragningsversion av den populära Mini Cutter
  • Magnet ombord
  • Enkelt bladbyte för vänsterhänt användning
  • Finger-friendly™ blad
  • För repetitiv skärning tycker användarna att manuell indragning är ett enklare sätt att hantera skärverktyg: ställ bara in bladet i exponerat läge och skär.
  • Skickas med ett blad med rundad spets men är kompatibelt med valfria spetsade blad, alla med samma kantdesign som gör dem säkrare att hantera än traditionella blad.
  • Installerad bladtyp: Rundad spets
  • Handtaget har integrerad magnet
  • Ambidextrous design: Omvänd bladorientering för vänsterhänta
  • Finger-friendly™ bladet skär effektivt
  • Färre bladbyten minskar skador och sänker kostnaderna
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Bladkanten varar upp till 11,2 gånger längre än metall
  • Kompatibla blad: 10404, 10408
  • Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Produkttyp Utility Kniv
För användning med (utrustning) 10404, 10408 blad
Längd (engelska) 2,44 tum.
Längd (metrisk) 62.0 mm
Material ABS, POM, NdFeB magnet, Zirkoniumoxid
Färg Svart/Orange
För användning med (applikation) Industriell skärning
Inkluderar 1 rundad spets keramiskt 10404 blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 0,63 oz.
Vikt (metrisk) 17.82 g
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm