Läs mer
Slice™ Manuell pennskärare
Produktkod. 16403619
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16403619 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16403619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 SEK
    206.44 SEK / Paket med 1
    Save 20.56 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Drag finger-friendly™ säkerhetsblad tillverkat av avancerad keramik
  • Handtagstyp: 3-läges
  • Slitstarkt glasfyllt nylonhandtag
  • Kompatibla blad: Slice™ 10404, 10408
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Lanyardhålet håller verktyget till hands
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Ambidextrous design
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Erbjuder två skärdjup
  • Specifikationer
    Typ av handtag 3-läge
    Produkttyp Box Cutter, Utility Kniv
    Längd (engelska) 5,26 tum.
    Längd (metrisk) 133.50 mm
    Material ABS, GFN, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid
    Färg Svart/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt blad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 1,02 oz.
    Vikt (metrisk) 29 g
    Bredd (engelska) 0,68 tum.
    Bredd (metrisk) 17.35 mm