Läs mer
Slice™ Manuell sömslipare
Descripción
- Tunn, slitstark sömklippare med ett säkert keramiskt blad
- Keramiska blad är kemiskt inert, icke-magnetiskt, gnistfri och rostar aldrig
- Ergonomisk design hjälper till att minska handansträngningen i samband med långvarig verktygsanvändning
- Lanyardhål håller verktyget nära för snabba lösningar
- Idealisk för både hantverks- och tillverkningsinställningar
- Hakar och skär tråden smidigt utan att dra för mycket i det omgivande materialet
- Det installerade bladet 10536 har en rundad spets; ett 10537-blad med spetsad spets finns tillgängligt separat.
- Två skärdjup.
- Installerad rundad spets förhindrar punkteringar.
- Installerad bladtyp: Rundad spets
- Slitstarkt nylonhandtag
- Ambidextrous design
- Kompatibla blad: 10536, 10537
- Olje- och smörjmedelsfritt blad
- Minskar skador, sänker kostnader
- Utan verktygsbladsbyte
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Seam Ripper |
| För användning med (utrustning) | 10536, 10537 blad |
| Längd (engelska) | 5,79 tum. |
| Längd (metrisk) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, rostfritt stål, kolstål, zirkoniumoxid |
| Färg | Svart/Orange |
| Beskrivning | Manuell indragning |
| För användning med (applikation) | Hantverk och tillverkning |
| Inkluderar | 1 st keramiskt 10536 sömklipparblad |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?