Läs mer
Buerkle™ Handdriven lösningsmedelspump
Produktkod. 10238232
Change view
Flödeshastighet:
10 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10238232 10 l/min Varje
1 options
Vid uttag av brandfarliga vätskor måste cylinder och pump vara jordade! Använd antistatisk set!
Produktkod. 10238232 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6013.51 SEK
    5761.48 SEK / Paket med 1
    Save 252.03 SEK
    4% Av
I lager
Vid uttag av brandfarliga vätskor måste cylinder och pump vara jordade! Använd antistatisk set!
Buerkle™ Handdriven lösningsmedelspump för tennfoliebehållare tar bort kontaminering av organiska lösningsmedel och smakämnen.
  • Fungerar enligt övertrycksprincipen - ett övertryck byggs upp i tanken med pumpkulan, vilket tvingar ut vätska ur behållaren
  • Alla medelkontaktande delar är gjorda av rostfritt stål AISI 304 och PTFE
  • Styvt utloppsrör med avstängningskran
  • Lämplig för behållare med R 2 tums gänga
  • Gängadapter för kommersiellt tillgängliga behållare finns som tillbehör
  • Nedsänkningsdjup 60 cm, pumpkapacitet ca. 10 l/min
  • Pumpen kan stängas helt av med de två kulventilerna så att inga farliga ångor kan strömma ut efter utmatning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 9001
Djup (metriskt) 60 cm Nedsänkningsdjup
Material PTFE, rostfritt stål (väska)
Vikt (metrisk) 0.25 kg
Flödeshastighet 10 l/min
Pumptyp Handdriven lösningsmedelspump
Användningsområden Kommersiella