Läs mer
SGE Analytical Science™ Manuell spruta
Volym (metrisk):
50 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förbättra känsligheten i din MS-analys med denna spruta. SGE Analytical Science™ Manuella sprutor har individuellt monterade kolvar för en perfekt tätning.
- Avtagbar nål med standardkolv
- Lägsta sprutöverföring
- Minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
- Ultrasläta avtagbara nålar med val av ytbehandling
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 25 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.50 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Manuell spruta |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Produktlinje | SGE |
| Nålpunktstil | Fasa |
| Anslutningstyp | Avtagbar |