Beskrivning
- Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
- Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | 290 mm lång |
| Ungefärlig konstant | 1K |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Inkluderar | Ringmärken |
| För användning med (applikation) | För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende |
| Storlek | 2,01 mm kapillärdiameter |
| Volym (metrisk) | 15 till 25 ml |