Läs mer
SI Analytics™ Manuell Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. 12088163 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,001K
0,003 tusen
0,01 tusen
0,03 tusen
0,05 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
1K
3K
Storlek:
0,36 mm kapillärdiameter
0,47 mm kapillärdiameter
0,63 mm kapillärdiameter
0,84 mm kapillärdiameter
0,95 mm kapillärdiameter
1,13 mm kapillärdiameter
1,50 mm kapillärdiameter
2,01 mm kapillärdiameter
2,65 mm kapillärdiameter
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
12088163 3K 2,65 mm kapillärdiameter Varje
10150181 0,001K 0,36 mm kapillärdiameter Varje
10231881 0,003 tusen 0,47 mm kapillärdiameter Varje
12018163 0,01 tusen 0,63 mm kapillärdiameter Varje
12038163 0,03 tusen 0,84 mm kapillärdiameter Varje
12048163 0,1 tusen 1,13 mm kapillärdiameter Varje
12068163 0,3 tusen 1,50 mm kapillärdiameter Varje
12078163 1K 2,01 mm kapillärdiameter Varje
12028163 0,05 tusen 0,95 mm kapillärdiameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12088163 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285400107
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Manuell Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Kalibrerad Ja
Beskrivning 290 mm lång
Ungefärlig konstant 3K
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 2,65 mm kapillärdiameter
Volym (metrisk) 15 till 25 ml