Läs mer
SI Analytics™ Manuell Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. p-8014068 Handla allt SI Analytics Produkter
Ungefärlig konstant:
0.001K
0.003K
0.01K
0.03K
0.05K
0.1K
0.3K
1K
3K
Storlek:
0,36 mm kapillärdiameter
0,47 mm kapillärdiameter
0,63 mm kapillärdiameter
0,84 mm kapillärdiameter
0,95 mm kapillärdiameter
1,13 mm kapillärdiameter
1,50 mm kapillärdiameter
2,01 mm kapillärdiameter
2,65 mm kapillärdiameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10150181
Brand: SI Analytics™ 285400004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Manuell Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Kalibrerad Ja
Beskrivning 290 mm lång
Ungefärlig konstant 0.001K
Certifikat och efterlevnad DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,36 mm kapillärdiameter
Volym (metrisk) 15 till 25 ml