Läs mer
Slice™ Manuell Utility Knife
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Längd (engelska) | 6,06 tum. |
| Längd (metrisk) | 154 mm |
| Material | GFN, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid |
| Färg | Svart/Orange |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 1 keramiskt blad |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (engelska) | 2,35 oz. |
| Vikt (metrisk) | 66.5 g |
| Visa mer |