Läs mer
Slice™ Manuell verktygsskrapa med säkerhetsblad
Produktkod. 16453649
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16453649 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16453649 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 SEK
    330.21 SEK / Paket med 1
    Save 32.79 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Manuell indragbar skrapa med slitstark finger-friendly™ säkerhetsblad
  • Installerad bladtyp: rundad spets
  • Slitstarkt nylonhandtag med mjuka komfortgrepp
  • Ambidextrous design
  • Kompatibla blad: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ kanten håller 11 gånger längre än metall
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Handtaget har ett inbyggt hål för snören
  • Idealisk för att skrapa färg, rost och lim
  • Specifikationer
    Typ av handtag Fast blad
    Produkttyp Skrapa
    Längd (engelska) 5,39 tum.
    Längd (metrisk) 137 mm
    Material GFN, TPEE, POM, Zirkoniumoxid
    Färg Svart/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt rundad spetsblad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 2,33 oz.
    Vikt (metrisk) 66.1 g
    Bredd (engelska) 2,88 tum.
    Bredd (metrisk) 73.2 mm