Beskrivning
- Lämplig för manuell mätning av transparenta vätskor, manuell mätning av ogenomskinliga vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
- Kalibrerad
- Med två konstanter
- Med tre ringmärken
- Endast för manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 12mL
- Total längd 295 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 3 till 15 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | Kapillär nr 100 |
| Ungefärlig konstant | 0,0215K |
| ASTM-nummer | D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 |
| Inkluderar | Ringmärken och 2 konstanter |
| För användning med (applikation) | Endast för manuell mätning |
| Storlek | 0,63 mm diameter |
| Visa mer |