Läs mer
Buerkle™ Manuellt manövrerad trumrulle för användning med Buerkle™ Doppningsflaskor
Produktkod. 10152462 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Bredd (metrisk):
55 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) unitSize
10152462 Svart 55 mm Varje
10749032 Klart 55 mm Varje
10043792 Svart 180 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10152462 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53090020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Manuellt manövrerad trumrulle används för att säkert sänka doppflaskor och nedsänkningscylindrar till erforderligt djup i schakt, brunnar och tankar. För användning med Buerkle™ sänkkablar.
  • Kan förses med olika kablar eller kedjor
  • Om brandfarliga eller mycket brandfarliga vätskor ska samlas upp, måste elektriskt ledande manuellt manövrerade trumrullar användas tillsammans med en jordkabel
  • Doppflaskorna ska vara gjorda av gnistfri metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Manuellt manövrerad trumrulle
Material Transparent glas, Nickelpläterad mässing, Elektriskt ledande polyamid
Färg Svart
För användning med (applikation) Doppningsflaskor och nedsänkningscylindrar
Diameter (metrisk) Yttre 180 mm
Längd (metrisk) 150 m för kabel 2 mm dia.
Bredd (metrisk) 55 mm