Läs mer
Buerkle™ Manuellt manövrerad trumrulle för användning med Buerkle™ Doppningsflaskor
Handla allt Bürkle ProdukterBeskrivning
- Kan förses med olika kablar eller kedjor
- Om brandfarliga eller mycket brandfarliga vätskor ska samlas upp, måste elektriskt ledande manuellt manövrerade trumrullar användas tillsammans med en jordkabel
- Doppflaskorna ska vara gjorda av gnistfri metall
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Manuellt manövrerad trumrulle |
| Material | Polypropen |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Doppningsflaskor och nedsänkningscylindrar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 180 mm |
| Längd (metrisk) | 150 m för kabel 2 mm dia. |
| Bredd (metrisk) | 55 mm |