Läs mer
Descripción
- Genom att lägga till en farnesylgrupp till -SH av cystein nära slutet av målproteiner, modifierar Farnesyltransferas posttranslationellt proteiner för att bilda tioeterbindningar
- Används som antibiotikum och olika forskningsgrenar
- Farnesylering gör det möjligt för proteinerna att bli membranassocierade
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Manumycin A |
| CAS | 52665-74-4 |
| Synonym | Manumycin A, manumycin, Ucfi-C, AC1O5PHE, UNII-OIQ298X4XD |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C31H38N2O7 |
| Färg | Brun-Orange |
| Renhet | >95 |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.65 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Primaquine bisphosphate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bisphosphate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?