Läs mer
Manumycin A, MP Biomedicals™
Código de producto. 15907315 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
Código de producto. Kvantitet unitSize
15907315 5 mg 5mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15907315 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218366605
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ett antibiotikum som fungerar som en potent och selektiv farnesyltransferashämmare
  • Genom att lägga till en farnesylgrupp till -SH av cystein nära slutet av målproteiner, modifierar Farnesyltransferas posttranslationellt proteiner för att bilda tioeterbindningar
  • Används som antibiotikum och olika forskningsgrenar
  • Farnesylering gör det möjligt för proteinerna att bli membranassocierade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Manumycin A
CAS 52665-74-4
Synonym Manumycin A, manumycin, Ucfi-C, AC1O5PHE, UNII-OIQ298X4XD
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C31H38N2O7
Färg Brun-Orange
Renhet >95
Molekylvikt (g/mol) 550.65
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Primaquine bisphosphate
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bisphosphate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.