Läs mer
MAO-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16473089
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473089 1 mg
16470109 10 mg
16422308 5 mg
16400636 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473089 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00015
MedChemExpress MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MAO-IN-1
CAS 124991-40-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19ClO4
Kvantitet 1 mg
LEDER O[C@@H](COC)COC1=CC=C(OCC2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 322.78
Formel vikt 322.78
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation