Läs mer
Maolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorphenesin Carbamate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| Formel vikt | 245.0455 |