Learn More
MAP2 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-05552-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MAP2 Polyclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| MAP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 50% PBS, 50% glycerol | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-1:2000 | |
| DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 | |
| MAP2 | |
| 50 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4133 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur