missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MAP6D1 Antibody (Genentech patent anti-STOP-1), Allophycocyanin, R&D Systems™

Produktkod. 30115935 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30115935 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30115935 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP327974APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody

MAP6D1 Monoclonal antibody specifically detects MAP6D1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MAP6D1
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona Genentech patent anti-STOP-1
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias FLJ12748, MAP6 domain containing 1, MAP6 domain-containing protein 1,21 kDa STOP-like protein, MAPO6D1, SL21, STOP-like protein 21
Värd art Human
Immunogen STOP1
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79929
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.