Läs mer
MAPA™ AdvanTech TRIonic™ Natural Color Tripolymer Controlled Environment Handskar
Beskrivning
Pulverfria handskar packade i bulk eller par har ett Z-mönster upphöjt grepp på handflata och fingrar för grepp i vått och torrt. Tripolymerblandning av nitril, neopren och naturgummi ger komfort och hållbarhet med kemikalie- och nötningsbeständighet. Rekommenderas för klass 10/ ISO Klass 4 kritiska miljöer.
- Tripolymerblandning (nitril, neopren och naturgummi) för applikationer som involverar aggressiva kemikalier
- Naturgummiproteinnivåer testas under detektion
- Stark och hållbar; mycket motståndskraftig mot revor, hakar, skärsår
- Pigmenterad med ett Z-mönster grepp
- Ofodrad och 20 mil tjock, platt mudd
- Passar tätt över ärmarna för att skydda underarmen
- 14 tum (35,6 cm) lång
- Bulkpackad innehåller 50 vänster- och 50 högerhandskar i en polypåse
- Parförpackad innehåller en master polypåse med 100 individuellt inslagna par
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM F739, ASTM D471, 21 CFR 170-199 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Färg | Naturlig |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Latexfri | Nej |
| Material | Tripolymer |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 8 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |