missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mapenterol-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mapenterol-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246816-02-3 |
| Molekylformel | C14H14D6ClF3N2O • HCl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl-d6)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| LEDER | NC1=C(C(F)(F)F)C=C(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)C=C1Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.81 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?