Läs mer
Mapenterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mapenterol hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 360.0983 |
| Procent renhet | >95% |