Läs mer
Abnova™ MAPK Phospho-Specific Array
Produktkod. 16002445
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16002445 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16002445 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer AA0033.1Kit(2Samples)
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MAPK Phospho-Specific Array includes 185 highly specific and well-characterized phosphorylation antibodies in the MAPK pathway.
  • This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
  • The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
  • Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C
Detektionsmetod Fluorometric
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Profiling
Produkttyp Array/Library