Läs mer
MAPK13-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16493647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493647 50 mg -
16477638 10 mg -
16457546 100 mg 100mg
16450108 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18850
MedChemExpress MPAK13-IN-1 is a MAPK13 (p38δ) inhibitor, with an IC50 of 620 nM.
MPAK13-IN-1 is a MAPK13 (p38δ) inhibitor, with an IC50 of 620 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MAPK13-IN-1
CAS 229002-10-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23N5O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (684.13 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=NC=C2)C=C1)NC3=CC(C(C)(C)C)=NN3C
Molekylvikt (g/mol) 365.43
Formel vikt 365.43
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid