Läs mer
Mapracorat, MedChemExpress
Produktkod. 16488807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488807 5 mg 5mg
16446218 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14864
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mapracorat is a novel non-steroidal selective glucocorticoid receptor agonist.
Mapracorat is a novel non-steroidal selective glucocorticoid receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mapracorat
CAS 887375-26-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H26F4N2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym ZK-245186 BOL-303242X
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.6 mg/mL (72.65 mM)
LEDER CC(C)(C1=C(OCC2)C2=CC(F)=C1)C[C@@](O)(CNC3=C4C=CC(C)=NC4=CC=C3)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 462.48
Formel vikt 462.48
Procent renhet 94.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid