missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Maprotiline EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Maprotiline EP Impurity B (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724727-05-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C39 H41 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Maprotiline Hydrochloride Imp. B (EP), Maprotiline Imp. B (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Maprotiline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| LEDER | Cl.CN(CCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24)CCCC56CCC(c7ccccc57)c8ccccc68 |
| Molekylvikt (g/mol) | 560.21 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?