Läs mer
Maprotilin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30462291
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462291 1 ml
1 options
Produktkod. 30462291 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMPT1217HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Maprotilin. HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Analyt- eller komponentnamn Maprotiline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 N . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-namn N-metyl-9,10-etanoantracen-9(10 H)-propanamin hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,1597 g/mol