Läs mer
Maprotilin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maprotiline Hydrochloride |
| CAS | 10347-81-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Maprotiline Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H23 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, Ba 34276, CIBA 34,276Ba, CIBA 34276 hydrochloride, Deprilept, Ladiomil, Ludiomil, Maprotiline hydrochloride, Psymion, 9-[gamma-(Methylamino)propyl]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Visa mer |