Läs mer
Maprotilin hydroklorid, 99 %
Beskrivning
Maprotilin hydroklorid har också visat sig blockera apoptos i taggiga neuroner och hämma SLC6A2.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Maprotilin hydroklorid har också visat sig blockera apoptos i taggiga neuroner och hämma SLC6A2.
Löslighet
Löslig till 50 mg/ml i vatten. Löslig i etanol vid 10 mM
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Maprotiline hydrochloride |
| Smältpunkt | 230 °C till 232 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 5463242 |
| Merck Index | 14,5748 |
| Löslighetsinformation | Löslig till 50 mg/ml i vatten; Löslig i etanol vid 10 mM |
| Formel vikt | 313.87 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.