Läs mer
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492136
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492136 500 mg
16428316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492136 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0444
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24ClN
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Formel vikt 313.86
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation