Läs mer
Maprotilin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30474106
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30474106 50 mg
1 options
Produktkod. 30474106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM18800050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Molekylformel C20 H23 N . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, 9-[γ-(Methylamino)propyl]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba 34276, CIBA 34,276Ba, CIBA 34276 hydrochloride, Deprilept, Ladiomil, Ludiomil, Maprotiline hydrochloride, Psymion
InChI formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-namn N-metyl-9,10-etanoantracen-9(10H)-propanamin hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Formel vikt 313.1597