Läs mer
Thermo Scientific™ Marathon 11.5mm I.D. Septa in Glass Jar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
11.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Low Coring Silicone |
| För användning med (utrustning) | Trace and Focus GC Instruments |
| Material | Silicone |
| Diameter (metrisk) Inre | 11.5 mm |