Läs mer
Thermo Scientific™ Marathon 11 mm ID Septa i glasburk
Produktkod. 15204543 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15204543 11 mm Varje
1 options
Produktkod. 15204543 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 313P3233
Beräknad leverans: 02-12-2026
Använd låg blödning, robust BTO Septa för krävande GC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lågkärnig septum
För användning med (utrustning) Spåra och fokusera GC-instrument
Material Silikon
Diameter (metrisk) Inre 11 mm