Läs mer
Maraviroc-d6, TRC
Produktkod. 30483263
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30483263 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1930021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maraviroc-D6
CAS 1033699-22-7
Molekylformel C29D6H35F2N5O
Kvantitet 1 mg
Synonym 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK 427857-d6
InChI formel InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25?,26-/m0/s1/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(c1nnc(C)n1C2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(1S,5R)-3-[3-metyl-5-[2,2,2-trideuterio-1-(trideuteriometyl)etyl]-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-yl]-1-fenylpropyl]cyklohexankarboxamid
Molekylvikt (g/mol) 519.7
Formel vikt 519.3656