Läs mer
Maraviroc, MedChemExpress
Beskrivning
Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maraviroc |
| CAS | 376348-65-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H41F2N5O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | UK-427857 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.67 |
| Visa mer |