Läs mer
Marble Chips, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10284530 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Produktkod. 10284530
Brand: Fisher Chemical M/2450/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Marble Chips, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium carbonate
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 825°C
Färg White
pH 8 to 9
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 100.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar