Läs mer
Euro Protection™ Marmor High Cut Skyddsskor
Produktkod. 12038426
Change view
Storlek:
41
Produktkod. Storlek
12038426 41
1 options
Produktkod. 12038426 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 9MARH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.75 SEK
    925.06 SEK / Paket med 1
    Save 917.69 SEK
    49% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Euro Protection™ Marble High-Cut Safety Shoes har en vadderad krage och bälgplös för en åtsittande passform och inkluderar en tåhätta i komposit för skydd.
  • Vadderad krage och bälgplös för åtsittande passform.
  • Spång som ger vridstyvhet.
  • Ovandel i nubuckläder.
  • Fukttransporterande non-woven foder.
  • Uttagbar innersula i textil och skum.
  • Komposit tåhätta.
  • Icke-metallisk (komposittyg) punkteringsbeständig sula.
  • Mellansula i injicerad polyuretan.
  • Yttersula i polyuretan.
  • Ett extra par skosnören.
Specifikationer
Färg Brun
Liner material Fukttransporterande non-woven foder.
Material Läder
Storlek 41
Enda funktioner Uttagbar innersula i textil och skum, icke-metallisk (komposittyg) punkteringssål, mellansula av injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan.
Sulmaterial Polyuretan, komposittyg
Tåmaterial Sammansatt
Vikt (metrisk) 694 g per sko i storlek 8
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2011
Produkttyp Skyddssko