Läs mer
Notrax Marmor Sof-Tyle™ Marmorerad gummimatta mot trötthet
Produktkod. 17702158
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Produktkod. 17702158
Brand: Notrax 470C0024GY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftig anti-utmattningsmatta med en slät gummiyta med marmorerat mönster laminerat med UniFusion™ teknik och RedStop™ halksäker baksida. Kombinerar stil med exceptionell komfort och hållbarhet. Idealisk för kommersiella, laboratorie- och tertiära miljöer.
  • Smooth rubber top surface embedded with a marbleized pattern
  • Rubber naturally provides traction to resist slips and falls
  • Long wearing top surface laminated on to a resilient microcellular vinyl base for maximum durability coupled with fatigue relief
  • Resistant to most industrial fluids and chemicals
  • Featured with RedStop™ slip resistant backing to prevent mats from shifting
  • Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
  • UniFusion™ technology, engineered to resist in the harshest work environments
Specifikationer
Mått (L x B) 2286 x 60 cm
Färg Gray
Längd (engelska) 75 ft.
Längd (metrisk) 2286 cm
Material PVC on Microcellular Vinyl Base
Typ Industrial and Commercial Matting
Bredd (metrisk) 60 cm